Merck
1.88009
Supelco
Methanol
CombiMethanol, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
Synonym(e):
Methanol, MeOH, Methylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115601
EG-Index-Nummer:
200-659-6
NACRES:
NA.21
Produktbezeichnung
CombiMethanol, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
Aquastar®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Wirksamkeit
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
36 %
Eignung der Reaktion
reaction type: volumetric
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
Kinematische Viskosität
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 9.7 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Wasser: ≤ 0,01 %
Rechtliche Hinweise
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)