1.88007
CombiSolvent Keto
suitable for Karl Fischer Titration, Aquastar®
Synonym(e):
Keton-Lösungsmittelgemisch
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
CombiSolvent Keto, suitable for Karl-Fischer titration
Produktlinie
Aquastar®
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: volumetric
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Übergangstemp.
flash point 31 °C
Dichte
0.924 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
87.8 °F
Flammpunkt (°C)
31 °C