17-10393
Rac1-Aktivierungs-Pulldown-Assay mit magnetischen Beads
Non-radioactive Rac1 Activation Assay Kit can be used to precipitate Rac1-GTP from cell lysates, & detection by a Rac1 specific monoclonal antibody.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (G-protein activation)
affinity binding assay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... RAC1(5879)
Spezifität
Eine Kreuzreaktion mit allen Säugetierspezies wird erwartet.
Anti-Rac1, Klon 23A8 (monoklonales Maus-IgG2b): Mensch, Maus und Ratte; weitere artenübergreifende Kreuzreaktivität ist nicht bekannt. Hinweis: Dieser Antikörper kann 3–5-mal erneut für Immunblot-Analysen verwendet werden. Geben Sie 0,05 % Natriumazid zu dem Blocking-Puffer, der den verdünnten Antikörper enthält. Natriumazide nicht mit HRP verwenden
Anti-Rac1, Klon 23A8 (monoklonales Maus-IgG2b): Mensch, Maus und Ratte; weitere artenübergreifende Kreuzreaktivität ist nicht bekannt. Hinweis: Dieser Antikörper kann 3–5-mal erneut für Immunblot-Analysen verwendet werden. Geben Sie 0,05 % Natriumazid zu dem Blocking-Puffer, der den verdünnten Antikörper enthält. Natriumazide nicht mit HRP verwenden
Anwendung
Das nichtradioaktive Rac1-Aktivierungsassay-Kit kann für die Präzipitation von Rac1-GTP aus Zelllysaten und den Nachweis durch einen Rac1-spezifischen monoklonalen Antikörper eingesetzt werden.
Forschungskategorie
Signalisierung
Signalisierung
Verpackung
Kit-Kapazität: 30 Assays:
Komponenten
Rac1/Cdc42-Assay-Reagens (Pak-1, PBD, magnetische Beads): 300 μg Pak-1 PBD in 150 μl magnetischen Glutathion-Beads, als 50 % Beads in Aufschlämmung in PBS mit 50 % Glycerin für ein Endvolumen von 300 μl bereitgestellt.
Anti-Rac1, Klon 23A8: (Artikelnr. 05-389), ein Fläschchen mit 250 μg aufgereinigtem IgG2akappa in 250 μl Lagerpuffer (0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid).
Mg2+-Lyse/Waschpuffer, 5X (Artikelnr. 20-168). Zwei Fläschchen; jedes Fläschchen enthält 18 ml 125-mmol/l-HEPES, pH-Wert 7,5, 750 mmol/l NaCl, 5 % Igepal CA-630, 50 mmol/l MgCl2, 5 mmol/l EDTA und 10 % Glycerin.
100X GTPγS, 10 mmol/l (Katalognr. 20-176), ein Fläschchen mit 50 μl 10-mmol/l-GTPγS, 100X-Stammlösung in sterilem Wasser Nicht hydrolysierbares Analogon von GTP. Ausreichend zum Markieren von 5 ml Zelllysat
100X GDP, 100 mmol/l (Artikelnr. 20-177). Ein Fläschchen mit 50 μl 100-mmol/l-GDP, 100X-Stammlösung in sterilem Wasser. GDP, Guanosin-5’-Diphosphat, Typ I, für die In-vitro-Markierung von G-Proteinen in der inaktiven Form. Ausreichend zum Markieren von 5 ml Zelllysaten.
Anti-Rac1, Klon 23A8: (Artikelnr. 05-389), ein Fläschchen mit 250 μg aufgereinigtem IgG2akappa in 250 μl Lagerpuffer (0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid).
Mg2+-Lyse/Waschpuffer, 5X (Artikelnr. 20-168). Zwei Fläschchen; jedes Fläschchen enthält 18 ml 125-mmol/l-HEPES, pH-Wert 7,5, 750 mmol/l NaCl, 5 % Igepal CA-630, 50 mmol/l MgCl2, 5 mmol/l EDTA und 10 % Glycerin.
100X GTPγS, 10 mmol/l (Katalognr. 20-176), ein Fläschchen mit 50 μl 10-mmol/l-GTPγS, 100X-Stammlösung in sterilem Wasser Nicht hydrolysierbares Analogon von GTP. Ausreichend zum Markieren von 5 ml Zelllysat
100X GDP, 100 mmol/l (Artikelnr. 20-177). Ein Fläschchen mit 50 μl 100-mmol/l-GDP, 100X-Stammlösung in sterilem Wasser. GDP, Guanosin-5’-Diphosphat, Typ I, für die In-vitro-Markierung von G-Proteinen in der inaktiven Form. Ausreichend zum Markieren von 5 ml Zelllysaten.
Qualität
Regelmäßig mittels Präzipitation von Rac-GTP aus 3T3-Zelllysaten, die mit GTPγS beladen wurden, beurteilt. Das präzipitierte Rac-GTP wurde mittels Immunblot unter Verwendung von Anti-Rac nachgewiesen.
Verlinkung
Ersetzt: SGT425
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Samuel J Atkinson et al.
EMBO reports, 19(7) (2018-05-26)
Integrin β3 is seen as a key anti-angiogenic target for cancer treatment due to its expression on neovasculature, but the role it plays in the process is complex; whether it is pro- or anti-angiogenic depends on the context in which
Kitti Szabo et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(2), 122-122 (2022-02-08)
Skeletal muscle demonstrates a high degree of regenerative capacity repeating the embryonic myogenic program under strict control. Rhabdomyosarcoma is the most common sarcoma in childhood and is characterized by impaired muscle differentiation. In this study, we observed that silencing the expression
Cheng-Yi Yang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(25), 4959-4975 (2019-04-18)
Coiled-coil and C2 domain containing 1A (CC2D1A) is an evolutionarily conserved protein, originally identified as a nuclear factor-κB activator through a large-scale screen of human genes. Mutations in the human Cc2d1a gene result in autosomal recessive nonsyndromic intellectual disability. It
Wensheng Liu et al.
Oncotarget, 6(11), 8851-8874 (2015-04-11)
N-myc downstream regulated gene-1 (NDRG1) is a potent metastasis suppressor that plays a key role in regulating signaling pathways involved in mediating cancer cell invasion and migration, including those derived from prostate, colon, etc. However, the mechanisms and molecular targets