17-283
Rac1 Activation Assay Kit
Non-radioactive Rac1 Activation Assay Kit can be used to precipitate Rac1-GTP from cell lysates & detection by a Rac1 specific monoclonal antibody.
Synonym(e):
Activation Assay Kit, Rac1 Activity Kit, Rac1 Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable
affinity binding assay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... RAC1(5879)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X (Cat.# 20-168)
100X GTPγS, 10mM (Cat.# 20-176)
100X GDP, 100mM (Cat.# 20-177)
Rac/cdc42 Assay Reagent (PAK1 PBD, agarose) (Cat.# 14-325)
Qualität
Verlinkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1