Wichtige Dokumente
16-308
Sigma-Aldrich
Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 9E10, Alexa Fluor 488-Konjugat
clone 9E10, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9E10, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYC(4609)
Spezifität
Myc und rekombinante Proteine, die das Myc-Epitop-Tag enthalten
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 408–437 der Leucin-Zipper-Region von humanem Myc (AEEQKLISEEDLLRKRREQLKHKLEQ-LRNS) entspricht
Anwendung
Dieser Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 9E10, Alexa Fluor 488-Konjugat ist zur Verwendung in WB und IC für den Nachweis von Myc-Tag validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Epitop-Tags
Forschungskategorie
Epitop-Tags und Allgemeine Verwendung
Qualität
Regelmäßig mittels Immunzytochemie an Myc-markiertem rekombinantem Protein beurteilt
Zielbeschreibung
Unterschiedlich
Physikalische Form
Mit Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Molecular Probes, Inc.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ashwani Sharma et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 22(10), 332-344 (2021-08-22)
Smith-Lemli-Opitz syndrome (SLOS) is a congenital and developmental malformation syndrome associated with defective cholesterol biosynthesis. It is characterized by accumulation of 7-dehydrocholesterol (the immediate biosynthetic precursor of cholesterol in the Kandutsch-Russell pathway) and an altered cholesterol to total sterol ratio.
Xavier Charest-Morin et al.
Peptides, 60, 71-79 (2014-08-17)
Based on the known fact that the parathyroid hormone (PTH) might be extended at its C-terminus with biotechnological protein cargoes, a vector directing the secretion of PTH1-84 C-terminally fused with the antigenic epitope myc (PTH-myc) was exploited. The functional properties
Benjamin J Tillotson et al.
PloS one, 10(12), e0145820-e0145820 (2015-12-30)
The equilibrium binding affinity of receptor-ligand or antibody-antigen pairs may be modulated by protonation of histidine side-chains, and such pH-dependent mechanisms play important roles in biological systems, affecting molecular uptake and trafficking. Here, we aimed to manipulate cellular transport of
Simone Eggert et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 77(24), 5223-5242 (2020-02-18)
Endocytosis of the amyloid precursor protein (APP) is critical for generation of β-amyloid, aggregating in Alzheimer's disease. APP endocytosis depending on the intracellular NPTY motif is well investigated, whereas involvement of the YTSI (also termed BaSS) motif remains controversial. Here
Arsen S Hunanyan et al.
Human gene therapy, 32(7-8), 405-419 (2021-02-13)
Alternating Hemiplegia of Childhood (AHC) is a devastating autosomal dominant disorder caused by ATP1A3 mutations, resulting in severe hemiplegia and dystonia spells, ataxia, debilitating disabilities, and premature death. Here, we determine the effects of delivering an extra copy of the