16-246
Anti-EGFR Antibody, neutralizing, clone LA1, Alexa Fluor™ 488
clone LA1, Upstate®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LA1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Allgemeine Beschreibung
Inhibits A431 cell growth. Recognizes an antigenic determinant located on the extracellular domain of the receptor.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Wachstumsfaktoren & -rezeptoren
Qualität
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable