Wichtige Dokumente
14-864
Sigma-Aldrich
PAK-1-PBD-Protein (agarosefrei), 300 µg
For use in Affinity Binding Assays, ELISA & G-Protein Assays.
Synonym(e):
p21-activated kinase 1, p21/Cdc42/Rac1-activated kinase 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mw 21 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Konzentration
>50% (Coomassie blue staining, SDS-PAGE)
2 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable (G-protein)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Produktherkunft: GST-Fusionsprotein, das der p21-Bindungsdomäne (PBD, Reste 67–150) von humaner PAK-1 entspricht, die in E. coli. exprimiert wird.
Qualität
Regelmäßig mittels G-Protein-Aktivitätsassay beurteilt
Physikalische Form
300 µg PAK-1-PBD, GST in 150 µl PBS, pH-Wert 7,4, 0,5 mmol/l PMSF mit 20 % Glycerin.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Spezifische Aktivität: Affinitätspräzipitations-Assay: 10 µg dieser Charge mit 10 µl Glutathion-Agarose präzipitierten Rac-GTP aus 3T3- und A431-Zelllysaten, die in vitro mit GTPγS beladen wurden. Mit GDP behandelte 3T3- oder A431-Zelllysate dienten als Negativkontrollen. Das ausgefällte Rac-GTP wurde mittels Immunblot mit 1 μg/ml Anti-Rac (Katalognr. 05–389) und einem Anti-Maus-HRP-Sekundärantikörper der Ziege (Katalognr. 12-349) in Western Blot nachgewiesen.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A X Bigard et al.
European journal of applied physiology and occupational physiology, 76(5), 421-427 (1997-01-01)
We examined the extent of morphological alterations and the myosin heavy chain (MHC) distribution in the rat soleus muscle after a 4-week period of spontaneous recovery or retraining after hindlimb suspension (HS). Moreover, we tested the hypothesis that dantrolene sodium
A Ros-Baro et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(21), 12050-12055 (2001-10-11)
It has been recently reported that insulin recruits a novel signaling machinery to lipid rafts required for insulin-stimulated GLUT4 translocation [Baumann, A., Ribon, V., Kanzaki, M., Thurmond, D. C., Mora, S., Shigematsu, S., Bickel, P. E., Pessin, J. E. &
Zhenyuan Xu et al.
International journal of molecular sciences, 22(9) (2021-06-03)
Schwann cells (SCs) are a highly plastic cell type capable of undergoing phenotypic changes following injury or disease. SCs are able to upregulate genes associated with nerve regeneration and ultimately achieve functional recovery. During the regeneration process, the extracellular matrix
Shamsideen A Ojelade et al.
PloS one, 10(9), e0137465-e0137465 (2015-09-15)
Responses to the effects of ethanol are highly conserved across organisms, with reduced responses to the sedating effects of ethanol being predictive of increased risk for human alcohol dependence. Previously, we described that regulators of actin dynamics, such as the
V Benard et al.
The Journal of biological chemistry, 274(19), 13198-13204 (1999-05-01)
A major function of Rac2 in neutrophils is the regulation of oxidant production important in bacterial killing. Rac and the related GTPase Cdc42 also regulate the dynamics of the actin cytoskeleton, necessary for leukocyte chemotaxis and phagocytosis of microorganisms. Although