Wichtige Dokumente
14-855
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-C-terminale Hydrolase L1 (UCH-L1), 50 µg
From human cDNA, expressed in E. coli. Ubiquitin C-terminal hydrolases are a family of cysteine hydrolases that catalyze the hydrolysis of amides, esters & thioesters of the C-terminus of ubiquitin.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Spezifische Aktivität
>1000 pmol/min-μg, 25 °C (with 1 μM ubiquitin-AMC as substrate and UCH-L1 at 20 pM (0.54 ng/mL).)
Mol-Gew.
Mw 24.8 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Aus Human-cDNA hergestellt, in E. coli exprimiert. Ubiquitin-C-terminale Hydrolasen (UCH) sind eine Familie von Cysteinhydrolasen, die die Hydrolyse von Amiden, Estern und Thioestern am C-Terminus von Ubiquitin katalysieren. Säugetiernervenzellen exprimieren ein Deubiquitinylierungsenzym, Ubiquitin-carboxyterminale Hydrolase 1 (UCH-L1), reichlich. Mutationen von UCH-L1 stehen mit Morbus Parkinson sowie grazile axonale Dystrophie (gad) bei Mäusen in Zusammenhang. Im Gegensatz zu dem universell exprimierten UCH-L3-Isozym wird UCH-L1 ausschließlich in Neuronen und Hoden/Eierstöcken exprimiert. UCH-L1 assoziiert und co-lokalisiert mit Monoubiquitin und verlängert die Halbwertszeit von Ubiquitin. Es wurde vorgeschlagen, dass UCH-L1 mit einer Avidität und Affinität für Ubiquitin die Stabilität von Ubiquitin in Neuronen sicherstellt.
Produktherkunft: Rekombinantes humanes UCH-L1, das in E. coli exprimiert wird.
Lagerung und Haltbarkeit
Wie geliefert bei -80 °C ab Empfangsdatum bis zu 12 Monate aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Nach dem ersten Auftauen aliquotieren (für die Langzeitlagerung wird empfohlen, dass Aliquote nicht kleiner als 10 μl sind) und bei -80 °C aufbewahren. Schockgefrieren in einem Trockeneis/Ethanol-Bad oder Flüssigstickstoff wird empfohlen. Wie geliefert ist das Enzym auf Eis mehrere Stunden haltbar.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
I N Day et al.
FEBS letters, 210(2), 157-160 (1987-01-05)
The co-ordinate sequencing of the human neuronal and neuroendocrine marker protein PGP 9.5 and its cDNA is described. The cDNA encodes the complete protein (212 amino acids), and the 340 nucleotide 3'-noncoding region including the polyadenylation signal, indicating an mRNA
I N Day et al.
The Biochemical journal, 268(2), 521-524 (1990-06-01)
Database search using a bovine thymus ubiquitin C-terminal hydrolase sequence indicated 54% sequence identity with the abundant human neuron-specific protein gene product 9.5 (PGP9.5), which was then shown to possess the same activity [Wilkinson, Lee, Deshpande, Duerksen-Hughes, Boss & Pohl
C N Larsen et al.
Biochemistry, 35(21), 6735-6744 (1996-05-28)
Ubiquitin C-terminal hydrolases (UCH's) are a newly-defined class of thiol proteases implicated in the proteolytic processing of polymeric ubiquitin. They are important for the generation of monomeric ubiquitin, the active component of the eukaryotic ubiquitin-dependent proteolytic system. There are at
Kinetic and mechanistic studies on the hydrolysis of ubiquitin C-terminal 7-amido-4-methylcoumarin by deubiquitinating enzymes.
Dang, L C, et al.
Biochemistry, 37, 1868-1879 (1998)
Yichin Liu et al.
Cell, 111(2), 209-218 (2002-11-01)
The assumption that each enzyme expresses a single enzymatic activity in vivo is challenged by the linkage of the neuronal enzyme ubiquitin C-terminal hydrolase-L1 (UCH-L1) to Parkinson's disease (PD). UCH-L1, especially those variants linked to higher susceptibility to PD, causes