Merck
378399
Sigma-Aldrich
Siliconöl
viscosity 1,000 cSt (25 °C)
Synonym(e):
Dimethylpolysiloxane, Dimethylsilcone fluid, Poly(dimethylsiloxane)
About This Item
Lineare Formel:
[-Si(CH3)2O-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Form
viscous liquid
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
Viskosität
1,000 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C
Allgemeine Beschreibung
Silikonöl ist ein Siloxan auf flüssiger Basis, das Teil des Methylsilikonfluidsystem ist. Es weist eine Viskosität von 1 Pa s mit einem Brechungsindex von ~1,403 und einer Spannungsfestigkeit von ~14 kV/mm auf. S′eine Oberflächenspannung steigt mit steigender Viskosität.
Anwendung
Silikonöl kann für ein breites Anwendungsspektrum verwendet werden, z. B.: Wärmeträger in der chemischen und petrochemischen Industrie, dielektrisches Kühlmittel, Schutzbeschichtung für Baumaterialien, Kosmetikaadditiv.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Silicones
Moretto H, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Recent developments and applications of protective silicone coatings: A review of PDMS functional materials
Eduok U, et al.
Progress in Organic Coatings, 111, 124-163 (2017)
Mechanism of Stabilization of Silicone Oil- Water Emulsions Using Hybrid Siloxane Polymers
Mehta SC and Somasundaran P
Langmuir, 24(9), 4558-4563 (2008)
Amir Sanati Nezhad et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(20), 8093-8098 (2013-05-01)
Tip-growing cells have the unique property of invading living tissues and abiotic growth matrices. To do so, they exert significant penetrative forces. In plant and fungal cells, these forces are generated by the hydrostatic turgor pressure. Using the TipChip, a
Nobuo Yoshimoto et al.
Scientific reports, 3, 1191-1191 (2013-02-05)
When establishing the most appropriate cells from the huge numbers of a cell library for practical use of cells in regenerative medicine and production of various biopharmaceuticals, cell heterogeneity often found in an isogenic cell population limits the refinement of