1.46432
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Beutel, Röhrchen und Ampullen
tube capacity × filling volume 17 mL × 9 mL, closure type, blue screw cap with 2 loci, box of 100 tubes
Synonym(e):
CASO, Casein-Soja-Aufschlussbouillon, SCDB, TSB, Trypton-Soja-Bouillon
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type blue screw cap with 2 loci
ready-to-use
Verpackung
box of 100 tubes
tube capacity × filling volume
17 mL × 9 mL
Farbe
clear yellow Media
pH-Wert
7.3
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable