Merck
1.46220
Millipore
Thioglykolat-Medium
box of 100 tubes, ready-to-use, tube volume 9 mL , filling volume
Synonym(e):
Flüssiges Thioglykolat-Medium, Thioglykolat-Bouillon, FTM
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
NACRES:
NA.74
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Qualitätsniveau
Beschreibung
For the isolation and cultivation of fastidious anaerobic and aerobic microorganisms
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid (ready-to-use)
Haltbarkeit
6 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
box of 100 tubes
single packed of (9 ml in 17 ml tube with red cap)
Röhrchenkapazität
17 mL
Röhrchenvolumen
9 mL , filling volume
pH-Wert
7.1
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Flüssiges Thioglykolat-Medium ist ein universelles Komplettmedium. Es wird zur Sterilitätsprüfung von pharmazeutischen Produkten gemäß den europäischen und US-amerikanischen Arzneibüchern empfohlen. Thioglykolat und L-Cystein in dem Medium verringern das Redox-Potenzial des Kulturmediums, um eine anaerobe Atmosphäre zu schaffen. Außerdem werden Quecksilber und andere Schwermetallverbindungen von diesen Mitteln inaktiviert. Der Inhalt des Agars verringert die schnelle Diffusion von Sauerstoff durch das Medium weiter, kann in größeren Volumina (gefüllte Flaschen) aber zu einer leichten Trübung führen. Resazurin gibt das Reduktionspotenzial des Mediums an. Eine erhöhte Sauerstoffkonzentration wird durch einen Farbumschlag hin zu Rosa angezeigt.
Anwendung
Flüssiges Thioglykolat-Medium wird zur Isolation und Kultivierung von anspruchsvollen anaeroben sowie aeroben Mikroorganismen eingesetzt. Es wird zur Sterilitätsprüfung von pharmazeutischen Produkten eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten die höchste Qualitätsstufe und höchstes Vertrauen in die Tests. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen. Sterilitätsprüfungsmedien und Spüllösungen werden in einem ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wieder einem strengen Qualitätssicherungs(QC)-Verfahren unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet höchste Klarheit für unsere Medien und Spülflüssigkeiten, und verbessert dadurch die Genauigkeit und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2