Merck
1.46317
Millipore
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue crimp cap with septum, pack of 10 or 70 bottles
Synonym(e):
CASO, Casein-Soja-Aufschlussbouillon, SCDB, TSB, Trypton-Soja-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106226
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type blue crimp cap with septum
ready-to-use
Verpackung
pack of 10 or 70 bottles
Flaschenkapazität
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH-Wert
7.3
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
CASO-Bouillon ist ein universelles Komplexmedium und für die Isolierung und Kultivierung anspruchsvoller aerober Bakterien, Hefen und Schimmelpilze geeignet. Durch seinen Gehalt an zwei sehr nährstoffreichen Peptonen fördert es das Wachstum einer Vielzahl von aeroben und fakultativ anaeroben Mikroorganismen, einschließlich von Pilzen.
Anwendung
CASO-Bouillon ist für die Sterilitätsprüfung von Substanzen, Zubereitungen und Produkten sowie als Voranreicherungsbouillon zum Testen der spezifizierten Mikroorganismen oder zur Bestimmung der Gesamtzahl lebensfähiger Keime mit dem MPN-Verfahren in nicht sterilen Produkten geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Pharmakopöe zu erfüllen. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden in einem umfeldkontrollierten Produktionszentrum gemäß ISO 9001 gefertigt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable