Merck
1.46334
Millipore
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, white screw cap for wide neck, box of 6 or 30 bottles
Synonym(e):
CASO, CASO-Bouillon gemäß EP + USP, Casein-Soja-Aufschlussbouillon, SCDB, TSB, Trypton-Soja-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Qualitätsniveau
Beschreibung
For the microbiological examination of non-sterile products
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type white screw cap for wide neck
ready-to-use
Verpackung
box of 6 or 30 bottles
single packed of (90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box))
Flaschenkapazität
275 mL
bottle filling volume
90 mL
pH-Wert
7.3
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
CASO-Bouillon ist ein universelles Komplexmedium und für die Isolierung und Kultivierung anspruchsvoller aerober Bakterien, Hefen und Schimmelpilze geeignet. Durch seinen Gehalt an zwei sehr nährstoffreichen Peptonen fördert es das Wachstum einer Vielzahl von aeroben und fakultativ anaeroben Mikroorganismen, einschließlich von Pilzen.
Anwendung
CASO-Bouillon wird für die mikrobiologische Untersuchung nicht steriler Produkte verwendet. Sie ist für die Sterilitätsprüfung von Substanzen, Zubereitungen und Produkten sowie als Voranreicherungsbouillon zum Testen der spezifizierten Mikroorganismen oder zur Bestimmung der Gesamtzahl lebensfähiger Keime mit dem MPN-Verfahren geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Pharmakopöe zu erfüllen. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden in einem umfeldkontrollierten Produktionszentrum gemäß ISO 9001 gefertigt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable