14-486-M
p70-S6-Kinaseprotein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 1-421 of human p70 S6 kinase, for use in Kinase Assays.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 48.7 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... RPS6KB1(6198)
Allgemeine Beschreibung
N-terminal His6-markierte, rekombinante Aminosäuren 1–421 von humaner p70-S6-Kinase
Produktherkunft: In Sf21-Zellen exprimiert
Biochem./physiol. Wirkung
Proteinziel: p70S6K
Ziel-Unterfamilie: AGC
Verpackung
Auch in einer Größe von 250 μg erhältlich (Katalognr. 14-486M).
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von S6-Kinase/Rsk-2-Substratpeptid 2 beurteilt
Physikalische Form
Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
The Journal of biological chemistry, 278(30), 28130-28138 (2003-05-13)
We report here for the first time the detection of the ribosomal p70S6 kinase (p70S6K) in a hematopoietic cell, the neutrophil, and the stimulation of its enzymatic activity by granulocyte macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF). GM-CSF modified the Vmax of the