12668-M
Albumin, Humanserum, Fraktion V
Synonym(e):
Albumin, Humanserum, Fraktion V
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
water: 20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChIKey
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable