Alle Fotos(1)
Key Documents
126654
Sigma-Aldrich
Albumin, Humanserum, nicht denaturiert
Synonym(e):
Albumin, Humanserum, nicht denaturiert
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized solid (Salt-free)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
pI 
4.7
Löslichkeit
water: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChIKey
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hochreines Plasmaprotein, das unter nicht denaturierenden Bedingungen hergestellt wurde.
Humanserumsalbumin (HSA) ist das im Plasma am reichlichsten vorkommende Protein. Es ist ein monomeres Makromolekül mit mehreren Domänen, das drei homologe Domänen, die als I, II und III nummeriert sind, enthält. Jede Domäne besteht aus den Unterdomänen A und B, die gemeinsame Strukturmotive enthalten. Das HSA-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 4q13.3 lokalisiert.
Anwendung
Albumin, Humanserum, nicht denaturiert wird wie folgt verwendet:
  • zum Bestimmen der Beteiligung von Albuminproteinkomplexen an der Esteraseaktivität in Speichel
  • in Tris-Puffer für Monomer-Abbaustudien und im Proteinadhäsionsassay
  • zur Untersuchung der Wirkung von Cu2+- und Zn2+-Ionen auf die Wechselwirkung von Humanserumalbumin mit ungesättigten Fettsäuren des Plasmas
Biochem./physiol. Wirkung
Humanserumsalbumin (HSA) dient als Träger für Fettsäuren, Steroide und Schilddrüsenhormone. Es wird als Ergänzung in Zellkulturmedien eingesetzt, um Vakzine und Pharmazeutika herzustellen. HSA ist ein potenzieller Biomarker für verschiedene Erkrankungen wie Krebs, rheumatoide Arthritis, Ischämie und postmenopausale Adipositas. Es wird auch zur Behandlung bei chirurgischen Blutungen, Trauma, Blutungen und Herz-Lungen-Maschine verwendet. HSA ist an biologischen Anwendungen wie implantierbaren Biomaterialien, chirurgischen Klebstoffen und Abdichtmitteln sowie der Bio-Chromatografie beteiligt.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Travis, J., and Pannell, R. 1973. Clin. Chem. Acta49, 49.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kuihua Cai et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 30(8), 848-860 (2014-06-22)
The ester linkages contained within dental resin monomers (such as Bisphenol A-glycidylmethacrylate (BisGMA) and triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA)) are susceptible to hydrolytic degradation by salivary esterases, however very little is known about the specific esterase activities implicated in this process.
Minhtri K Nguyen et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 292(5), F1652-F1656 (2007-02-15)
Pseudohyponatremia is a clinical condition characterized by an increased fraction of protein or lipid in plasma, thereby resulting in an artificially low plasma sodium concentration ([Na(+)](p)). Since the automated method of measuring [Na(+)](p) in most laboratories involves the use of
Onofrio Zirafi et al.
Cell reports, 11(5), 737-747 (2015-04-30)
CXCL12-CXCR4 signaling controls multiple physiological processes and its dysregulation is associated with cancers and inflammatory diseases. To discover as-yet-unknown endogenous ligands of CXCR4, we screened a blood-derived peptide library for inhibitors of CXCR4-tropic HIV-1 strains. This approach identified a 16
Ekaterina A Litus et al.
International journal of molecular sciences, 23(11) (2022-06-11)
The deposition of amyloid-β peptide (Aβ) in the brain is a critical event in the progression of Alzheimer's disease (AD). This Aβ deposition could be prevented by directed enhancement of Aβ binding to its natural depot, human serum albumin (HSA).
Yasaman Delaviz et al.
Polymers, 9(8) (2017-08-17)
The monomeric components of resin composites in dental restorative materials are susceptible to hydrolysis in the oral cavity. The main objective of this study was to assess the bio-stability of fluorinated urethane dimethacrylates and determine the nature of fluoro-chemistry interactions