Merck
1.19806
Supelco
Zink-Standardlösung
traceable to SRM from NIST Zn(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Zn Certipur®
Synonym(e):
Zink-Referenzstandard für ICP/AAS
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Produktlinie
Certipur®
Konzentration
1000 mg/L Zn in 0.5 M HNO3
Methode(n)
AAS: suitable
pH-Wert
0.48 (20 °C in H2O)
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Anwendung
Zink-Standardlösung kann als Kalibrierungsstandard bei der Bestimmung von Zink in einer reinen Kupfer-Nickel-Legierung durch elektrothermische Atomabsorptionsspektrometrie verwendet werden.[1]
Hinweis zur Analyse
1.000 mg/l Zn in 0,5 mol/l HNO3, hergestellt mit hochreinemZn(NO3)2, HNO3 und Wasser
Sonstige Hinweise
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Binary modifiers for the determination of zinc in pure copper and nickel-based alloy by longitudinal Zeeman electrothermal atomic absorption spectrometry
Chen S, et al.
Analytica Chimica Acta, 550, 156-163 (2005)
Mojtaba Abdollahi et al.
Archives of animal nutrition, 74(3), 189-205 (2019-12-19)
This study was conducted to assess the effect of feeding high-surface ZnO instead of common ZnO on the performance, rumen fermentation, blood minerals, leukocytes and antioxidant capacity of pre- and post-weaning calves. Thirty male suckling Holstein calves were allotted to