Merck
1.16720
Supelco
Glucose Test Strips, reflectometric
1-100 mg/L (glucose), REFLECTOQUANT®
Synonym(e):
Chemische Glucose-Teststreifen, Glucose-Teststreifen für Lesegerät
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Glucosetest, reflectometric, 1-100 mg/L (glucose), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
chemische Klasse(n) des Analyten
sugars
Messbereich
1-100 mg/L (glucose)
Kompatibilität
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der Reflectoquant Glucosetest eignet sich für den Glucosenachweis in Getränken, Lebensmitteln und Konserven. Darüber hinaus kann er in Fermentationslösungen verwendet werden. Durch die katalytische Wirkung der Glucose-Oxidase wird Glucose zu Gluconsäure-Lacton umgewandelt. In Gegenwart der Peroxidase reagiert das bei dem Prozess entstandene Wasserstoffperoxid mit einem organischen Redox-Indikator und bildet einen blaugrünen Farbstoff, der reflektometrisch nachgewiesen wird. Für die kostengünstige und schnelle Voruntersuchung einer Probe zur Abschätzung der Glucosekonzentration und eines potenziellen Verdünnungsfaktors empfehlen wir vor Einsatz dieser quantitativen Methode die semiquantitative Messung mit unserem MQuant Glucose-Teststäbchen.
Verfahren: reflektometrisch mit Teststäbchen 1–100 mg/L Reflectoquant®
Anwendung
  • Bifunctional oxidase-peroxidase mimicking Fe-Ce MOF on paper-based analytical devices to intensify luminol chemiluminescence: Diese Forschungsarbeit stellt eine innovative Glukose-Testtechnik unter Verwendung von MOF-verstärkten Papiervorrichtungen vor und bietet eine kostengünstige und zugängliche Methode zur Glukoseüberwachung in einem ressourcenbeschränkten Umfeld (Hassanzadeh et al., 2024).
  • Zinc and Silicon Nano-Fertilizers Influence Ionomic and Metabolite Profiles in Maize to Overcome Salt Stress: In dieser landwirtschaftlichen Forschungsarbeit werden Glukosetests verwendet, um die Gesundheit und die metabolischen Reaktionen von Mais auf die Behandlung mit Nanodünger zu überwachen, was die Vielseitigkeit von Glukoseanalysen in Umwelt- und Pflanzenwissenschaftsanwendungen aufzeigt (Shoukat et al., 2024).
Verlinkung
Ersetzt: 16720; 16720-1
Hinweis zur Analyse
Funktionskontrolle: entspricht
Gehalt
– Standard 1:
9–11 mg/L
– Standard 2: 36–44 mg/L
– Standard 3: 72–88 mg/L
Rechtliche Hinweise
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hyunjin Kim et al.
Bioresource technology, 301, 122794-122794 (2020-01-26)
Caproic acid (CA) was produced by Megasphaera elsdenii T81 with Jerusalem artichoke tubers (JA) as a feedstock. More CA was produced under the medium with the acid hydrolysate of JA than the comparative medium with a carbon composition similar to