Merck
1.17952
Supelco
Hydroxymethylfurfural (HMF) Test Strips, reflectometric
1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF)), REFLECTOQUANT®
Synonym(e):
Chemische Hydroxymethylfurfural(HMF)-Teststreifen, Hydroxymethylfurfural (HMF) Teststreifen für Lesegerät
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.05
product name
Hydroxymethylfurfural (HMF)-Test, reflectometric, 1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF)), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
hydroxymethylfurfural (Hmf)
Eignung der Reaktion
reaction type: enzymatic reaction
Messbereich
1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF))
Kompatibilität
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der Gehalt an Hydroxymethylfurfural (HMF) in Honig ist ein Parameter zur Beurteilung seiner Frische. HMF ist eine organische Verbindung, die sich bei der Dehydratisierung von Fructose bildet, z. B. wenn der Honig zur leichteren Abfüllung erhitzt wird. Der HMF-Gehalt in frisch geschleudertem Honig ist sehr gering und steigt je nach pH-Wert und Lagertemperatur um ca. 2–3 mg/kg pro Jahr an. Bei 21 °C kann sich der HMF-Gehalt in einem Jahr bereits auf 20 mg/kg erhöhen. Der Reflectoquant HMF-Test ist der erste Schnelltest zur Bestimmung des HMF-Gehalts. Er liefert genaue quantitative Testergebnisse in nur wenigen Minuten direkt nach der Probenvorbereitung. Einfach anzuwenden, transportierbar und ökonomisch – dieser Test ist ideal geeignet zur Überwachung von Rohstoffen sowie für Herstell- und Abfüllprozesse. Dieser vor Ort anwendbare Test ist eine einfache Alternative zur aufwendigen HPLC-Analyse. Sobald der Teststreifen in die Probe getaucht wird, reagiert HMF mit einem Barbitursäure- und einem Aminophenazon-Derivat und bildet eine rot-violette Verbindung, die dann mit dem RQflex reflektometrisch nachgewiesen wird.
Methode: reflektometrisch mit Teststäbchen, 1,0–60,0 mg/L Reflectoquant®
Verlinkung
Ersetzt: 1.17952.0007
Hinweis zur Analyse
Funktionskontrolle: entspricht
Rechtliche Hinweise
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2