Wichtige Dokumente
1.15095
Supelco
Extrelut® NT 3 Pre-packed SLE Column
1-3 ml sample size, for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions
Synonym(e):
NT 3 Solid Phase Extraction (SPE)-Disk
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
product name
EXtrelut® NT 3, pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (1-3 ml sample size)
Qualitätsniveau
Methode(n)
supported liquid extraction (SLE): suitable
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Fertigsäulen zur Extraktion von lipophilen Stoffen aus wässrigen Lösungen (1–3-ml-Probe)
Hinweis zur Analyse
Aussehen: 50 Glassäulen gefüllt mit reinem Kieselgur
Elutionszeit
– Auslauf-Kanülen 0,60/30 mm:
≤ 8 min
-– Auslauf-Kanülen 0,70/30 mm: ≤ 6 min
Reinheitsprüfung
–Extinktion 280  nm:
≤ 0,040
– Extinktion 250  nm: ≤ 0,080
– Extinktion 230  nm: ≤ 0,130
– GC: keine bis nur geringfügige Peaks an Verunreinigung
Rechtliche Hinweise
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany