Wichtige Dokumente
1.15094
Supelco
Extrelut® NT 1 Pre-packed SLE Column
0.1-1 ml sample size
Synonym(e):
NT-Kartusche für die Festphasenextraktion
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
product name
EXtrelut® NT 1, pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (0.1-1 ml sample size)
Qualitätsniveau
Methode(n)
supported liquid extraction (SLE): suitable
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Extrelut® NT vereinfacht die Flüssig-Flüssig-Extraktion in ihrer effektivsten Form durch Verwendung einer chemisch inerten, großporigen und hochreinen Festphase auf Basis von Diatomeen-Erde. Je nach Probenvolumen sind drei Arten von Säulen erhältlich: Extrelut NT1 kann maximal 1 mL aufnehmen, Extrelut NT3 3 mL und Extrelut NT20 bis zu 20 mL einer Probe.
Fertigsäulen zur Extraktion von lipophilen Stoffen aus wässrigen Lösungen (0,1–1 mL Probe)
Anwendung
  • Gleichzeitige quantitative Analyse von Ketanserin und Ketanserinol im Plasma: Diese Studie demonstriert unter Verwendung der Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (RP-HPLC) mit Fluoreszenzdetektion die Anwendung von EXtrelut® NT 1 bei der Festphasenextraktion und -aufreinigung von Ketanserin und seinem Metaboliten Ketanserinol aus Plasmaproben. Bei diesem Verfahren wird die Eignung der Säule zur Verarbeitung komplexer biologischer Matrizes verdeutlicht, die für pharmakokinetische Studien und die Arzneimittelüberwachung in der pharmazeutischen Forschung unerlässlich ist (Yassen et al., 2003).
Hinweis zur Analyse
Aussehen: 100 Glassäulen gefüllt mit reinem Kieselgur
Elutionszeit (Auslauf-Kanülen 0,60/30 mm): ≤ 8 min
Elutionszeit (Auslauf-Kanülen 0,70/30 mm): ≤ 6 min
Reinheitsprüfung (Extinktion 280 nm): ≤ 0,040
Reinheitsprüfung (Extinktion 250 nm): ≤ 0,080
Reinheitsprüfung (Extinktion 230 nm): ≤ 0,130
Reinheitsprüfung (GC): keine bis nur geringfügige Peaks an Verunreinigung
Rechtliche Hinweise
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany