Merck
1.12196
Sigma-Aldrich
Indium
granular 99+
Synonym(e):
Indium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
In
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141719
EG-Index-Nummer:
231-180-0
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
2000 °C
Dichte
7.31 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[In]
InChI
1S/In
InChIKey
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99.0 %
Korngröße: etwa 2 - 8 mm
Identität (ICP-OES): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1