1.12169
Gallium
99+
Synonym(e):
Gallium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
2000 °C
mp (Schmelzpunkt)
29.8 °C
Dichte
5.904 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/Ga
InChIKey
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable