Merck
1.08131
Supelco
Sulfuric acid
96%, for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Synonym(e):
Schwefelsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
231-639-5
NACRES:
NA.21
product name
Schwefelsäure 96 %, for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Dampfdichte
<0.3 (25 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Assay
95.85-96.15% (alkalimetric)
Form
liquid
pH-Wert
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Dichte
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Schwefelsäure 96 % kann zur Bestimmung der Viskositätszahl von verdünnten Polymerlösungen in bestimmten Lösungsmitteln verwendet werden.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): 95,85 - 96,15 %
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable