Merck
1.09293
Millipore
KOVACS′ Indolreagens
for detecting microbial indole in the identification of indole-positive and indole-negative microorganisms, suitable for microbiology
Synonym(e):
4-(Dimethylamino)benzaldehyd-Lösung, Indolreagens, Kovac-Indolreagens, Kovac-Reagens
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
pkg of 100 mL
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Farbe
yellow
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Übergangstemp.
flash point 36 °C
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Escherichia coli
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
Allgemeine Beschreibung
Kovac-Reagens ist ein biochemisches Reagens, das aus n-Butanol, Salzsäure und 4-(Dimethylamino)benzaldehyd besteht. Es wird zum Nachweis von indolbildenden Mikroorganismen verwendet. Tryptophan ist in tryptisch verdautem Pepton reichlich vorhanden. Manche Mikroorganismen können Tryptophan zu Brenztraubensäure, Ammoniak und Indol spalten. Indol reagiert dann mit 4-(Dimethylamino)benzaldehyd, um einen dunkelroten Farbstoff zu bilden. Weil Tryptophan mit 4-(Dimethylamino)benzaldehyd ebenfalls eine Farbreaktion ergibt, muss es von dem Indol getrennt werden. Dies wird durch selektive Extraktion des Indols mit Butanol erreicht.
Anwendung
Kovac-Indolreagens wird zum Nachweis von indolbildenden Mikroorganismen in Lebensmitteln und Getränken sowie in Umweltproben verwendet. Es ist zum Nachweis von E. coli geeignet.
Lagerung und Haltbarkeit
Keine Metallbehälter. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze und Zündquellen fernhalten.
Hinweis zur Analyse
Indolbildung (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Indolbildung (Proteus vulgaris ATCC 8427): +
Indolbildung (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): -
In DEV-Tryptophan-Bouillon, Artikelnr. 1.10694 geprüft. (Nach der Inkubation für 24 Std. bei 35 °C, aerob).
Sonstige Hinweise
Die Reagenslösung muss im Dunkeln im Kühlschrank gelagert werden, ansonsten wird sie möglicherweise braun und ist dann nicht mehr verwendbar.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
96.8 °F
Flammpunkt (°C)
36 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)