Wichtige Dokumente
1.08489
Sigma-Aldrich
Urease
lyophilized 5 U/mg EC 3.5.1.5
Synonym(e):
Urease Enzyme
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.21
Form
solid
pH-Wert
6.0-7.0 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
Schüttdichte
410 kg/m3
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Urease (Urea-Amidohydrolase; EC 3.5.1.5) ist ein nickelabhängiges Metallenzym, das in verschiedenen Pflanzen, Bakterien, Pilzen, Algen und sogar einigen Wirbellosen vorkommt.
Biochem./physiol. Wirkung
Urease katalysiert die Hydrolyse von Harnstoff zu Ammoniak und CO2. Sie wird in der Entwicklung der Enzymologie und Hämprotein-Chemie eingesetzt. Bakterielle Urease wirkt als Virulenzfaktor und ist an der Pathogenese von hepatischem Koma, Magengeschwüren und Pyelonephritis beteiligt.
Hinweis zur Analyse
Aktivität: ≥ 5 U/mg
Eignung für die Bestimmung von Harnstoff: entspricht
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1