1.16493
Urease
(from jack beans) solution in 50% glycerol, 1000 U/ml for biochemistry EC 3.5.1.5
Synonym(e):
Urease enzyme
Empfohlene Produkte
Form
liquid
pH-Wert
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
Dichte
1.10-1.30 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Urease ist ein nickelabhängiges Enzym, das in Pflanzen, Bakterien, Pilzen, Algen und im Boden vorkommt. Es ist ein Hexamer einer Einzelkette mit 840 Aminosäureresten. Urease kommt in reifen Samen vor.
Biochem./physiol. Wirkung
Ureasen sind Metallenzyme, die die Hydrolyse von Harnstoff zur Freisetzung von Ammoniak (einer Stickstoffquelle für das Wachstum) und Kohlenstoffdioxid katalysieren. In Pflanzen sind Ureasen für die Bioverfügbarkeit von Stickstoff und den Stickstoffmetabolismus in der Natur sowie für Abwehrmechanismen essenziell. Sie wirken über einen internen peptidvermittelten Mechanismus insektizid und fungizid.
Hinweis zur Analyse
Aktivität (Harnstoff, pH-Wert 8,0; 25 °C): ≥ 1.000 U/ml
Spez. Aktivität (Harnstoff, pH-Wert 8,0; 25 °C): etwa 500
Spez. Aktivität (Harnstoff, pH-Wert 8,0; 25 °C): etwa 500
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1