Wichtige Dokumente
1.07533
Supelco
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
metal indicator Reag. Ph Eur
Synonym(e):
PAR
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8N3NaO2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.19 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
236-339-8
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
9.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
38 g/L
Schüttdichte
630 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9+
InChIKey
VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf wasserfreie Substanz): ≥ 99
Aussehen der Lösung: entspricht
Wasser (nach Karl Fischer): 7 - 8
Eignung als Indikator (zur Metalltitration): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
  • Analysenzertifikate (COA)