Wichtige Dokumente
106313-M
SAFC
CellPrime® rTransferrin
recombinant, expressed in yeast, from synthetic
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
CellPrime® rTransferrin, Transferrin
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80000
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106213
EG-Index-Nummer:
234-318-8
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in yeast
Beschreibung
recombiant human transferrin
Sterilität
sterile (low bioburden)
Parameter
2-8 °C temp. range
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
rekombinantes humanes Transferrin, das in Pichia pastoris exprimiert wird
Anwendung
Medienherstellungsergänzung
Leistungsmerkmale und Vorteile
sichere und geeignete rekombinante NAO-Ergänzung
Verpackung
  • 1063130010: 10 ml (2 %, w/v)
  • 1063130050: 50 ml (2 %, w/v)
Mit blauen Kühlakkus verschickt.
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt wird in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practices) entspricht.
Vorsicht
nicht einfrieren
Rechtliche Hinweise
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3