1.05587
Sodium hydroxide solution
32%, for analysis EMPLURA®
Synonym(e):
Natronlauge, Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Natronlauge etwa 32 %, EMPLURA®
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
8 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Form
liquid
Konzentration
32.0-33.0% NaOH
Verunreinigungen
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.001% Al (Aluminium)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.004% Chloride (Cl)
≤0.005% Silicate (SiO2)
pH-Wert
14 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
9 °C
Dichte
1.35 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Decomposition of sodium peroxybenzoate in sodium hydroxide solution.: Im Rahmen dieser Studie wird der Zerfallsprozess von Natriumperoxybenzoat in Natriumhydroxidlösung untersucht. Die Forschungsarbeit liefert detaillierte Einblicke in die beteiligten chemischen Reaktionen und die Kinetik, die für das Verständnis der Stabilität und Reaktivität von Peroxyverbindungen in alkalischen Lösungen wesentlich sind (Tetrahedron, 1970).
Hinweis zur Analyse
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 0,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,004 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicat (SiO₂): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,003 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable