757527
Natriumhydroxid
ultra dry, powder or crystals, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
‘Caustic Soda’
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
318 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
Dichte
2.13 g/cm3
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)