1.05591
Sodium hydroxide solution
min. 27% (1.30), for analysis (for the determination of nitrogen) EMSURE®
Synonym(e):
Natronlauge, Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Natronlauge mind. 27 % (1,30), for analysis (for the determination of nitrogen) EMSURE®
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Form
liquid
Konzentration
≥27.0% (acidimetric)
Verunreinigungen
≤0.0001% Total nitrogen (N)
≤0.0005% Al (Aluminium)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.001% Silicate (SiO2)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.004% Chloride (Cl)
≤1.0% Carbonate (as Na2CO3)
pH-Wert
14 (20 °C in H2O)
Dichte
1.30 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,004 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicat (SiO₂): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,003 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable