Wichtige Dokumente
104550
Sigma-Aldrich
ACA
A cell-permeable inhibitor of phospholipase A2 that blocks epinephrine-stimulated thromboxane production in platelets.
Synonym(e):
ACA, N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.41
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
InChIKey
GAMRBCZMOOMBSQ-CCEZHUSRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler Inhibitor von Phospholipase A2, der die durch Epinephrin stimulierte Thromboxanerzeugung in Blutplättchen blockiert. Hemmt die durch ATP stimulierte Sekretion von Phosphatidylcholin (PC) in Alveolarzellen vom Typ II. Blockiert außerdem Phorbolester und die durch A23187 eingeleitete PC-Sekretion in Typ-II-Zellen. Blockiert Berichten zufolge die durch Glucose eingeleitete Insulinsekretion in β-Zellen des Pankreas. Zeigt eine moderate Leukotrien-Antagonistenaktivität.
Hemmt die durch Epinephrin stimulierte Erzeugung von Thromboxan (86 % bei 3,5 μmol/l) durch die Hemmung von Phospholipase A2 (PLA2) in humanen Blutplättchen. Blockiert außerdem die durch Glucose eingeleitete Insulinsekretion in Langerhans-Inseln. Besitzt eine moderate Leukotrien-Antagonistenaktivität.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
A2PLA2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Liu, L., et al. 1999. J. Cell. Biochem.72, 103.
Simonsson, E., et al. 1998. Diabetes47, 1436.
Konrad, R.J., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta1135, 215.
Banga, H.S., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 9197.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable