Wichtige Dokumente
880180P
Avanti
C16 PEG2000 Ceramid
Avanti Research™ - A Croda Brand 880180P, powder
Synonym(e):
N-Palmitoyl-sphingosin-1-{succinyl[methoxy(polyethylenglycol)2000]}
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (880180P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (880180P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880180P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880180P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 880180P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCC(OOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O.C=C
InChI
1S/C127H249NO51.C2H4/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-124(129)123(128-125(130)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)122-177-126(131)32-33-127(132)179-178-121-120-176-119-118-175-117-116-174-115-114-173-113-112-172-111-110-171-109-108-170-107-1
InChIKey
GOLNQGXRLCYSCW-UNBRHOPNSA-N
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)