1.04074
D-(+)-Glucose Monohydrat
for biochemistry
Synonym(e):
Dextrose, Stärkezucker, Traubenzucker, Dextropur, Dextrose, Glucose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
500 °C
Wirksamkeit
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
83 °C
Schüttdichte
630 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChIKey
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Hinweis zur Analyse
Spez. Drehung (α 20/D; 10 %; Wasser; ber. auf wasserfreie Substanz): 52.5 - 53.2 °
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Maltose (HPLC): ≤ 0.2 %
Wasser: 8 - 10 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable