Merck
1.03654
Supelco
n-Heptan
greener alternative
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Synonym(e):
Heptan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
EG-Index-Nummer:
205-563-8
NACRES:
NA.03
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Assay
≥99.3% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
433 °F
Expl.-Gr.
7 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
LC/MS: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤10 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb K (Potassium)
Abdampfrückstand
≤2.0 mg/L
Durchlässigkeit
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−91 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -4 °C
Löslichkeit
0.05 g/L
Dichte
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Heptan ist ein umweltverträglicheres Lösungsmittel im Vergleich zu Hexan und entspricht daher dem Prinzip „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
  • Pt(PPh(3))(4) and Pt(PPh(3))(4)@IL catalyzed hydroboration of ketones: In dieser Studie werden die Verwendung von n-Heptan als Lösungsmittel bei der Hydroborierung von Ketonen, die durch Pt(PPh(3))(4) und Pt(PPh(3))(4)@IL katalysiert wird, untersucht und seine Anwendung in der metallorganischen Chemie und bei katalytischen Prozessen aufgezeigt (Krupa et al., 2023).
  • Imidazolium-based ionic liquids as dispersants to improve the stability of asphaltene in Egyptian heavy crude oil: In dieser Forschungsarbeit wird n-Heptan zur Analyse der Asphaltenstabilität eingesetzt und seine Rolle in der Erdölchemie und der Entwicklung effizienterer Dispergiermittel hervorgehoben (Ghanem et al., 2023).
  • A countercurrent chromatography solvent system based on deep eutectic solvents for separation of cis- and trans-crocetin from Gardenia jasminoides Ellis: In dieser Studie wird n-Heptan in einem neuartigen Lösungsmittelsystem für die Gegenstromchromatographie verwendet, wobei seine Anwendbarkeit bei der Isolierung natürlicher Produkte und in der analytischen Chemie aufgezeigt wird (Wen et al., 2023).
  • Volatile Organic Compounds in Disposable Diapers and Baby Wipes in the US: A Survey of Products and Health Risks: In der Studie wird n-Heptan bei Analysemethoden zur Erkennung flüchtiger organischer Verbindungen verwendet, und es wird seine Bedeutung für Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz unterstrichen (Lin et al., 2023).
  • Countercurrent chromatography separation of vitamin E isomers in a co-current mode: Diese Forschung verwendet n-Heptan in der Gegenstromchromatographie zur Trennung von Vitamin-E-Isomeren und demonstriert damit seine Anwendung in der Ernährungschemie und Qualitätskontrolle (Hu et al., 2023).
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,3 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,005 %
Azidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Eisen): ≤ 10 ppb
K (Kalium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Natrium): ≤ 10 ppb
Durchlässigkeit (bei 210  nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (bei 220 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (ab 245 nm): ≥ 98 %
Geeignet für LC-MS; Intensität des Hintergrundmassenpeaks bezogen auf Reserpin (APCI/ESI positiv): ≤ 2 ppb
Geeignet für LC-MS; Intensität des Hintergrundmassenpeaks bezogen auf Reserpin (APCI/ESI negativ): ≤ 20 ppb
Filtriert mit 0,2-μm-Filter.
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F
Flammpunkt (°C)
-4 °C