Merck
1.02711
Supelco
Kupfer(II)-Acetatmonohydrat
greener alternative
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Kupfer(II)-Acetatmonohydrat, Kupferacetat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3COO)2Cu · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.63 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
205-553-3
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-102.0% (iodometric)
Form
solid
Wirksamkeit
501 mg/kg LD50, oral (Rat)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
pH-Wert
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
115 °C
Löslichkeit
72 g/L
Dichte
1.88 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1100 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
N: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.002%
Pb: ≤0.004%
Zn: ≤0.002%
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Katalyse verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
  • Click-chemistry mediated synthesis of OTBN-1,2,3-Triazole derivatives exhibiting STK33 inhibition with diverse anti-cancer activities.: Diese Studie verwendet Kupfer(II)-acetat-Monohydrat bei der Click-Chemie-Synthese von OTBN-1,2,3-triazol-Derivaten und demonstriert deren Potenzial als Inhibitoren der Serin/Threonin-Kinase 33 (STK33), was für die Entwicklung neuer Krebsbehandlungen von Bedeutung sein könnte (Vala DP et al., 2024).
  • Synthesis and antifungal activity of slow-release pyridinylcarbonyl chitooligosaccharide copper complexes.: Diese Forschungsarbeit beschreibt die Synthese von Antimykotika mit langsamer Freisetzung unter Verwendung von Kupfer(II)-acetat-Monohydrat zur Bildung von Kupferkomplexen mit Pyridinylcarbonyl-Chitooligosacchariden und hebt deren Wirksamkeit gegen verschiedene Pilzpathogene hervor (Liu W et al., 2022).
  • Bis-triazolylchalcogenium-Functionalized Benzothiadiazole Derivatives as Light-up Sensors for DNA and BSA.: Der Artikel beschreibt die Entwicklung von Bis-triazolylchalcogenium-funktionalisierten Benzothiadiazol-Derivaten, die unter Verwendung von Kupfer(II)-acetat-Monohydrat synthetisiert wurden und als Fluoreszenzsensoren zum Nachweis von DNA und Rinderserumalbumin (BSA) verwendet werden (Krüger R et al., 2021).
  • LED-driven photocatalysis of toluene, trichloroethylene and formaldehyde by cuprous oxide modified titanate nanotube arrays.: Diese Studie befasst sich mit der Verwendung von Kupfer(II)-acetat-Monohydrat bei der Synthese von Kupferoxid-modifizierten Titanat-Nanoröhren, wodurch der photokatalytische Abbau verschiedener organischer Schadstoffe unter LED-Beleuchtung verbessert wird (Chen CH et al., 2022).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): 99,0–102,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,01 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Ni (Nickel): ≤ 0,002 %
Pb (Blei): ≤ 0,004 %
Zn (Zink): ≤ 0,002 %
Entspricht ACS
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash