1.00382
DL-Malic acid
for biochemistry
Synonym(e):
DL-Malat, DL-Hydroxybernsteinsäure, (±)-Hydroxybernsteinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (acidimetric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
349 °C
Wirksamkeit
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C
Übergangstemp.
flash point 203 °C
Dichte
1.60 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 128 - 132 °C
Optische Drehung (20 %; Wasser): -0.1 - 0.1 °
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Verwandte Substanzen (HPLC) (Verunreinigung A (Fumarsäure)): ≤ 1.0 %
Verwandte Substanzen (HPLC) (Verunreinigung B (Maleinsäure)): ≤ 0.05 %
Verwandte Substanzen (HPLC) (Jede andere Verunreinigung): ≤ 0.1 %
Verwandte Substanzen (HPLC) (Summe aller anderen Verunreinigungen): ≤ 0.5 %
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
397.4 °F
Flammpunkt (°C)
203 °C