8.14737
DL-Malic acid
for synthesis
Synonym(e):
DL-Malat, DL-Hydroxybernsteinsäure, (±)-Hydroxybernsteinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
349 °C
Wirksamkeit
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C
Übergangstemp.
flash point 203 °C
Löslichkeit
558 g/L
Dichte
1.60 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Study on the inhibitory effect of DL‐malic acid on the phase structure and combustion characteristics of coal: This study examines the potential of DL-malic acid as an antioxidant inhibitor in the prevention of coal fires (Sun et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 128 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 132 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
397.4 °F
Flammpunkt (°C)
203 °C