Alle Fotos(1)
Key Documents
07-687
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclin E-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-CCNE, Anti-pCCNE1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCNE1(898)
Allgemeine Beschreibung
Cyclin E ist eine regulatorische Untereinheit von Cdk2 und steuert den G1/S-Übergang beim Zellzyklus von Säugetieren. Mehrere Isoformen von Cyclin E werden nur in Tumoren exprimiert, nicht jedoch in gesundem Gewebe, was auf eine posttranslationale Regulation von Cyclin E hindeutet. In-vitro-Analysen deuteten darauf hin, dass diese verkürzten Varianten der Isoformen von Cyclin E Histon H1 phosphorylieren können. Veränderungen am Cyclin E-Protein wurden als Indikatoren einer schlechteren Prognose bei verschiedenen Krebsarten impliziert.
Spezifität
Cyclin E
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 378–396 (GVLTPPHSSKKQSSEQETE) von Ratten-Cyclin E entspricht
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Weisen Sie Cyclin E mit dem Anti-Cyclin E-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in IP, WB und IHC funktioniert, nach.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von 3T3/A31-Zellen beurteilt
Zielbeschreibung
Molekülmasse 52 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-223
Physikalische Form
Immunaffinitätsgereinigt
PBS mit 0,1 % Natriumazid und 0,2 % Gelatine.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liver-specific loss of beta-catenin results in delayed hepatocyte proliferation after partial hepatectomy.
Shigeki Sekine, Pedro J A Gutierrez, Billy Yu-Ang Lan, Sandy Feng, Matthias Hebrok
Hepatology null
Ssang-Taek Lim et al.
Molecular cell, 29(1), 9-22 (2008-01-22)
FAK is known as an integrin- and growth factor-associated tyrosine kinase promoting cell motility. Here we show that, during mouse development, FAK inactivation results in p53- and p21-dependent mesodermal cell growth arrest. Reconstitution of primary FAK-/-p21-/- fibroblasts revealed that FAK
Cyclin A recruits p33cdk2 to the cellular transcription factor DRTF1.
Bandara, L R, et al.
Journal of Cell Science. Supplement, 16, 77-85 (1992)
Cell cycle regulation in mouse heart during embryonic and postnatal stages.
Aiko Ikenishi,Hitomi Okayama,Noriko Iwamoto,Satoshi Yoshitome,Shoji Tane,Kazuomi Nakamura et al.
Development, Growth & Differentiation null
Estrogen-induced activation of Cdk4 and Cdk2 during G1-S phase progression is accompanied by increased cyclin D1 expression and decreased cyclin-dependent kinase inhibitor association with cyclin E-Cdk2.
Prall, O W, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 272, 10882-10894 (1997)