Merck
07-672-I
Sigma-Aldrich
Anti-MYPT1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A, 130 kDa myosin-binding subunit of smooth muscle myosin phosphatase, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, PP1M subunit M110, Protein phosphatase myosin-binding subunit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chicken (immunogen homology)
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP1R12A(4659)
Allgemeine Beschreibung
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A (UniProt: Q90623; auch als 130 kDa myosin-binding subunit of smooth muscle myosin phosphatase, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, PP1M subunit M110, Protein phosphatase myosin-binding subunit, MYPT1 bekannt) wird beim Menschen vom PPP1R12A-Gen (auch als MBS, MYPT1 bekannt, Gen-ID: 396020) kodiert. MYPT1 ist eine der Untereinheiten und ein integraler Bestandteil von Myosinphosphatase. Sie kann in Hirn, Lunge, Aorta, Herz, Muskelmagen, Magen, Eileiter, Milz, Niere und Dünndarm nachgewiesen werden. MYPT1 ist in Stressfasern lokalisiert und nahe an der Zellmembran und den Zell-Zell-Kontakten verteilt, um die Myosinphosphatase-Aktivität zu regulieren. Sie wird von Rho-assoziierten Kinasen an Serin- und Threoninresten phosphoryliert. Die Phosphorylierung an Threonin 695 hemmt die Myosinphosphatase-Aktivität und die Phosphorylierung an Threonin 850 hebt die Myosinbindung auf. Es wurden zwei Isoformen von MYMPT1 beschrieben, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist humane Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A nach. Er ist gegen ein Epitop innerhalb von 291 Aminosäuren der C-terminalen Region gerichtet.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem C-Terminus von Hühner-MYPT1 entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: 0,5 µg einer repräsentativen Charge immunpräzipitierten MYPT1 aus 0,5 mg HeLa-Zelllysat.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Stoffwechselhormone & Rezeptoren
Weisen Sie MYPT1 mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper, Anti-MYPT1-Antikörper, der zur Verwendung in Western Blot und IP validiert ist, nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies MYPT1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~120/130 kDa gemessen; 111,61 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Verlinkung
Ersetzt: 04-386
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Upendarrao Golla et al.
Cancers, 13(19) (2021-10-14)
The poor prognosis of acute myeloid leukemia (AML) and the highly heterogenous nature of the disease motivates targeted gene therapeutic investigations. Rho-associated protein kinases (ROCKs) are crucial for various actin cytoskeletal changes, which have established malignant consequences in various cancers
Sara Basbous et al.
Cell death & disease, 15(1), 46-46 (2024-01-14)
Entosis is a process that leads to the formation of cell-in-cell structures commonly found in cancers. Here, we identified entosis in hepatocellular carcinoma and the loss of Rnd3 (also known as RhoE) as an efficient inducer of this mechanism. We