Wichtige Dokumente
07-414
Sigma-Aldrich
Anti-Dimethyl-Arginin-Antikörper, asymmetrisch (ASYM24)
serum, Upstate®
Synonym(e):
Dimethyl-Arginine Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Arginin-Methylierung ist eine posttranslationale Modifikation, die zur Bildung von asymmetrischen und symmetrischen dimethylierten Argininen (a- und sDMA) führt.
Spezifität
Er erkennt Proteine, die Arginine mit asymmetrischer Dimethylierung enthalten, einschließlich p300, p110, p75 und Sam68. Die Spezifizität für asymmetrisch dimethyliertes Arginin wurde mittels ELISA mit einem nichtmethylierten ‘Backbone’-Peptid oder einem identischen Peptid mit symmetrisch dimethylierten Argininen bestimmt.
Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid mit asymmetrischen Dimethyl-Arginin-Glycin-Repeats (KGR*GR*GR*GR*GPPPPPR*GR*GR*GR*G, wobei R* eine asymmetrische Dimethylierung von Arginin bezeichnet).
Anwendung
Weisen Sie Dimethyl-Arginin mit Dimethyl-Arginin-Antikörper, asymmetrisch (ASYM24) (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), nach, der in WB funktioniert.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an HeLa-Zellkernextrakt und p110, p75 und Sam68 in RIPA-Lysaten von Jurkat-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-1:1.000-Verdünnung dieser Charge wies p110, p75 und Sam68 in RIPA-Lysaten von Jurkat-Zellen nach.
Zielbeschreibung
Unterschiedlich. Dieser Antikörper weist Proteine mit asymmetrisch dimethylierten Argininen nach.
Physikalische Form
In Lagerpuffer (PBS, 0,035 % Natriumazid und 30 % Glycerin) verdünntes Kaninchen-Antiserum. Bei -20 °C aufbewahren.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Suppression of PRMT6-mediated arginine methylation of p16 protein potentiates its ability to arrest A549 cell proliferation.
Xiuli Wang,Ying Huang,Jing Zhao,Yu Zhang,Jun Lu,Baiqu Huang
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null
Critical role for arginine methylation in adenovirus-infected cells.
Iacovides, DC; O'Shea, CC; Oses-Prieto, J; Burlingame, A; McCormick, F
Journal of virology null
Jeffrey K Bailey et al.
Nucleic acids research, 45(18), 10649-10671 (2017-10-05)
Antisense oligonucleotides (ASOs) are versatile tools that can regulate multiple steps of RNA biogenesis in cells and living organisms. Significant improvements in delivery, potency, and stability have been achieved through modifications within the oligonucleotide backbone, sugar and heterocycles. However, these
A proteomic analysis of arginine methylated protein complexes
Boisvert, F. M., et al
Molecular and Cellular Proteomics, 2, 1319-1330 (2003)
JMJD6 regulates ER? methylation on arginine.
Poulard, C; Rambaud, J; Hussein, N; Corbo, L; Le Romancer, M
Testing null