Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
07-350
Sigma-Aldrich
Anti-AMPK-α1-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
5′-AMP-activated protein kinase, catalytic alpha-1 chain, AMP -activate kinase alpha 1 subunit, AMP-activated protein kinase, catalytic, alpha-1, AMPK alpha 1, AMPK alpha-1 chain, protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRKAA1(5562)
mouse ... Prkaa1(105787)
rat ... Prkaa1(65248)
Allgemeine Beschreibung
5′-AMP-aktivierte Proteinkinase, katalytische Untereinheit alpha-1 (UniProt: Q13131; auch bekannt als EC:2.7.11.1, AMPK-Untereinheit alpha-1, Acetyl-CoA-Carboxylasekinase, ACACA-Kinase, Hydroxymethylglutaryl-CoA-Reduktasekinase, HMGCR-Kinase, Tau-Proteinkinase PRKAA1) wird beim Menschen vom PRKAA1-Gen (auch bekannt als AMPK1, Gen-ID: 5562) kodiert. AMPK ist ein Heterotrimer, das aus einer katalytischen alpha-Untereinheit (PRKAA1 oder PRKAA2) und nicht katalytischen beta-(PRKAB1 oder PRKAB2) und gamma-Untereinheiten (PRKAG1, PRKAG2 oder PRKAG3) besteht. Sie enthält außerdem eine autoinhibitorische Sequenz, die eine gewisse Sequenzähnlichkeit zu Ubiquitin-assoziierten Domänen aufweist und die Kinaseaktivität unterdrückt. AMPK ist eine Energiesensor-Proteinkinase, die bei der Regulation des zellulären Energiestoffwechsels eine Schlüsselrolle spielt. Als Reaktion auf die Reduktion der intrazellulären ATP-Werte aktiviert AMPK Energieerzeugungswege und hemmt energieverbrauchende Prozesse, einschließlich Hemmung der Protein-, Kohlenhydrat- und Lipidbiosynthese, und reduziert Zellwachstum und -proliferation. AMPK wirkt durch die direkte Phosphorylierung von metabolischen Enzymen und für länger anhaltende Wirkungen durch die Phosphorylierung von Transkriptionsregulatoren. AMPK reguliert die Insulinsignalisierung und Glykolyse, indem sie IRS1, PFKFB2 und PFKFB3 phosphoryliert sowie die Glucoseaufnahme in Muskeln durch eine gesteigerte Translokation des Glucosetransporters GLUT4 in die Plasmamembran stimuliert. In der Leber dient sie als wichtiger Regulator der Glucosehomöostase, indem sie CRTC2/TORC2 phosphoryliert, was zur Sequestrierung von CRTC2/TORC2 im Zytoplasma führt. AMPK wird durch eine Phosphorylierung an Thr183 aktiviert. Die Bindung von AMP an die nichtkatalytische gamma-Untereinheit führt zu allosterischen Aktivierung, wodurch die Phosphorylierung an Thr183 eingeleitet wird. Die AMP-Bindung an die gamma-Untereinheit erhält außerdem die Aktivität, indem sie die Dephosphorylierung von Thr183 verhindert.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper weist die alpha-Untereinheit von AMPK1 beim Menschen nach. Er zielt auf ein Epitop mit 17 Aminosäuren in der C-terminalen Hälfte von humaner AMPK1 ab.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 17 Aminosäuren der C-terminalen Region der katalytischen AMPK-Untereinheit alpha-1 entspricht.
Anwendung
Anti-AMPK alpha-1, Katalognr. 07-350, ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der die durch 5′-AMP-aktivierte katalytische Proteinkinase-Untereinheit alpha-1 nachweist und zur Verwendung in Western Blot und Immunhistochemie geprüft wurde.
Western-Blot-Analyse: 2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen AMPK α-1 in RIPA-Lysaten von nichtstimulierten A431-Zellen nach.
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse: Eine 1:250-Verdünnung dieses Antikörpers wie AMPK α1 in Gewebeschnitten der humanen Gallenblase nach.
Forschungs-Unterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Forschungskategorie
Signalisierung
Qualität
Mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von nichtstimulierten A431-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen AMPK α-1 in RIPA-Lysaten von nichtstimulierten A431-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~63 kDa gemessen; 64,00 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Verlinkung
Ersetzt: 04-323
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4.
Protein-A-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Increased estrogen receptor ? in adipose tissue is associated with increased intracellular and reduced circulating adiponectin protein levels in aged female rats.
Nanette J Tomicek,Timothy S Lancaster,Donna H Korzick
Gender Medicine null
Aging elevates basal adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) activity and eliminates hypoxic activation of AMPK in mouse liver.
Jacob D Mulligan, Asensio A Gonzalez, Reetu Kumar, Ashley J Davis, Kurt W Saupe
The Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences null
Activation of AMPK?2 is not crucial for mitochondrial uncoupling-induced metabolic effects but required to maintain skeletal muscle integrity.
Ost, M; Werner, F; Dokas, J; Klaus, S; Voigt, A
Testing null
Miki Tadaishi et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 300(2), E341-E349 (2010-11-26)
There are three isoforms of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator 1α (PGC-1α) mRNA, which promotes mitochondrial biogenesis in skeletal muscles. Compared with PGC-1α-a mRNA, PGC-1α-b or PGC-1α-c mRNA is transcribed by a different exon 1 of the PGC-1α gene. In this
Alpha2-AMPK activity is not essential for an increase in fatty acid oxidation during low-intensity exercise.
Miura, S; Kai, Y; Kamei, Y; Bruce, CR; Kubota, N; Febbraio, MA; Kadowaki, T; Ezaki, O
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism null