Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
15-115
Sigma-Aldrich
AMPK Pathway Explorer Antibody MiniPack
1 mg/mL, Upstate®
Synonym(e):
AMP-Activated Protein Kinase
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat (07-350SP, 07-363SP, 07-681SP), mouse (07-350SP), human (07-350SP, 07-363SP, 07-681SP)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase and phosphatase)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... PRKAA1(5562)
mouse ... Hsf3(245525)
Allgemeine Beschreibung
Pathway Explorer Antibody MiniPack:
Jedes Pathway Explorer Antibody MiniPack enthält drei verwandte Antikörper als Teil einer Signalkaskade oder eine Kombination aus Gesamt- sowie phosphorylierten Formen von Schlüsselsignalisierungszielen. Jeder der drei Antikörper kommt in einer Größe, die 30 % der Originalgröße entspricht. Versionen jedes der Pathway-Explorer-Antikörper in Originalgröße sind ebenfalls käuflich erhältlich und haben dieselbe Katalognummer, es muss nur “SP” entfernt werden (z. B. 05-591SP kann als 05-591 bestellt werden).
AMPK:
AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK) ist eine metabolische und Stress-Sensor-Kinase, welche die Homöostase und ein Hauptziel für die Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas reguliert. AMPK existiert als heterotrimerer Komplex, der aus katalytischen alpha-Untereinheiten (62 kDa) und nichtkatalytischen beta- und gamma-Untereinheiten besteht. Die alpha-Untereinheit weist mindestens zwei Isoformen (alpha 1 und alpha 2) auf, die sich in ihrer subzellulären Lokalisierung und AMP-Abhängigkeit unterscheiden. AMPK wird durch vorgelagerte Kinasen, AMPK-Kinase (AMPKK) und LKB1, phosphoryliert, was zu ihrer Aktivierung führt. Aktive AMPK reguliert den Metabolismus, indem sie geschwindigkeitsbestimmende Enzyme in metabolischen Wegen phosphoryliert und die Genexpression steuert. Die Phosphorylierung von Threonin 172 in der Aktivierungsschleife der alpha-Untereinheit ist ein entscheidender Faktor für die AMPK-Aktivität.
*Entsprechende Referenzen entnehmen Sie bitte den Versionen in Originalgröße.
Spezifität
07-681SP: AMPKα, an Thr172 phosphoryliert.
07-363SP: AMP-aktivierte Proteinkinase alpha 2 (AMPKα2).
07-350SP: AMPKα1
07-681SP: Basierend auf der Sequenzhomologie von 100 % wird eine Kreuzreaktion mit Maus erwartet.
Kreuzreaktivität
variiert. Bitte beziehen Sie sich auf die individuellen Datenblätter
Immunogen
Epitop: 07-350SP und 07-363SP: innen
Anwendung
Diese Antikörperpackung enthält Anti-AMPKα1-Antikörper, Anti-AMPKα2-Antikörper und Anti-Phospho-AMPKα-Antikörper (Thr172).
Forschungs-Unterkategorie
Insulin-/Energiesignalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Apoptose und Krebs
Verpackung
Jedes Fläschchen entspricht 30 % der Größe der Katalognr. seiner Ausgangsverbindung
Komponenten
07-350SP Anti-AMPK α1; 60 µg
07-363SP Anti-AMPKα2; 60 µg
07-681SP Anti-Phospho-AMPKα (Thr172) 60 µg
Qualität
07-681SP: Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von über Nacht ausgehungerten HEK293-Zellen und teilweise aufgereinigter Rattenleber-AMPK beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen Phospho-AMPKα in RIPA-Lysaten aus über Nacht serumgehungerten HEK293-Zellen und teilweise aufgereinigter Rattenleber-AMPK nach. Das Signal war nach der Behandlung des Lysats mit λ-Phosphatase verringert.
07-363SP: Regelmäßig mittels Immunblot an einem Rattenleberpräparat beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
1–2 μg/ml dieser Charge wiesen AMPKα2 in einem Rattenleberpräparat nach.
07-350SP: Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von nichtstimulierten A431-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen AMPKα1 in RIPA-Lysaten von nichtstimulierten A431-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~63 kDa
Physikalische Form
3 einzelne Röhrchen, die entweder Anti-AMPKα1, Anti-AMPKα2 oder Anti-Phospho-AMPKα (Thr172) enthalten
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfall der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Verwenden Sie für 07-681SP HEK293-Zellen oder Rattenleber-AMPK.
Verwenden Sie für 07-363SP ein Rattenleberpräparat.
Verwenden Sie für 07-350SP A431-Zelllysat oder Lysat von mit Hitzeschock behandelten HeLa-Zellen.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nikolaos Nikolaou et al.
Metabolism: clinical and experimental, 99, 67-80 (2019-07-23)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the hepatic manifestation of metabolic syndrome. Steroid hormones and bile acids are potent regulators of hepatic carbohydrate and lipid metabolism. Steroid 5β-reductase (AKR1D1) is highly expressed in human liver where it inactivates steroid hormones
Yiran Cui et al.
International journal of molecular sciences, 18(7) (2017-07-05)
Stroke is the second most common cause of death worldwide. A systematic description and characterization of the strokes and the effects induced in the hippocampus have not been performed so far. Here, we analysed the protein expression in the hippocampus
Xiaoyu Gao et al.
Infection and immunity, 86(1) (2017-10-25)
Postfermented Pu-erh tea (PE) protects against metabolic syndrome (MS), but little is known regarding its underlying mechanisms. Animal experiments were performed to determine whether the gut microbiota mediated the improvement in diet-induced MS by PE and its main active components
Claudia Tonini et al.
Nutrients, 13(1) (2021-01-21)
A major problem of aging is the disruption of metabolic homeostasis. This is particularly relevant in the brain where it provokes neurodegeneration. Caloric restriction is a physiologic intervention known to delay the deleterious consequences of aging in several species ranging
The influence of carbohydrate-protein co-ingestion following endurance exercise on myofibrillar and mitochondrial protein synthesis.
Leigh Breen,Andrew Philp,Oliver C Witard,Sarah R Jackman,Anna Selby,Ken Smith,Keith Baar et al.
The Journal of Physiology null