Wichtige Dokumente
07-1512
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-WAVE2(Ser343)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
SCAR2, WASF2, dJ393P12.2, WASP family protein member 2, Protein WAVE-2, Verprolin homology domain-containing protein 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, monkey
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer343)
Angaben zum Gen
human ... WASF2(10163)
Allgemeine Beschreibung
Wiskott-Aldrich-Syndrom-Protein (WASP)-Familie, Mitglied 2 (als WAVE2 bekannt) kommt in vielen Zellen und Geweben vor, mit einer starken Expression in peripheren Blutleukozyten. WAVE2 ist an der Signalisierung von RTK und kleinen GTPasen beteiligt. Als Ganzes hat die WAVE-Familie von Proteinen eine allgemeine Funktion bei der Regulation des Aktin-Zytoskeletts in verschiedenen Geweben.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt an Ser343 phosphoryliertes WAVE2.
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Ser343
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das an Ser343 phosphoryliertem humanem WAVE2 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Phospho-WAVE2(Ser343)-Antikörper weist die Konzentration von Phospho-WAVE2 (Ser343) nach wurde publiziert und für die Verwendung in WB und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Zytoskelettale Signalisierung
Forschungskategorie
Zellstruktur
Western-Blot-Analyse: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde verwendet, um endogenes Phospho-WAVE2 (Ser343) in COS-7 und HMEC nach einer EGF-Stimulation ± Vorbehandlung mit U0126 nachzuweisen (Mendoza, M.C., et al. (2011). Mol Cell. 41(6):661-671).
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an unbehandelten und mit Lambda-Phosphatase behandelten COS-7+ EGF-Zelllysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-WAVE2 (Ser343) in 10 µg unbehandelten und mit Lambda-Phosphatase behandelten COS-7+EGF-Zelllysaten nach.
Zielbeschreibung
~75 kDa gemessen.
In einigen Lysaten erscheint eine nicht charakterisierte Bande bei etwa ~103 kDa.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
COS-7+EGF-Zelllysate, unbehandelt und mit Lambda-Phosphatase behandelt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
ERK-MAPK drives lamellipodia protrusion by activating the WAVE2 regulatory complex.
Mendoza, MC; Er, EE; Zhang, W; Ballif, BA; Elliott, HL; Danuser, G; Blenis, J
Molecular Cell null
Sascha Gromnitza et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(3), 1665-1676 (2017-11-23)
Podocyte malfunction is central to glomerular diseases and is marked by defective podocyte intercellular junctions and actin cytoskeletal dynamics. Podocytes share many morphologic features with neurons, so that similar sets of proteins appear to regulate cell process formation. One such
Andrea Palamidessi et al.
Nature materials, 18(11), 1252-1263 (2019-07-25)
During wound repair, branching morphogenesis and carcinoma dissemination, cellular rearrangements are fostered by a solid-to-liquid transition, known as unjamming. The biomolecular machinery behind unjamming and its pathophysiological relevance remain, however, unclear. Here, we study unjamming in a variety of normal