Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
06-734
Sigma-Aldrich
Anti-β-Catenin-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
catenin (cadherin-associated protein), beta 1 (88kD), catenin (cadherin-associated protein), beta 1 (88kDa), catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat, rabbit, bovine, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Allgemeine Beschreibung
ββ-Catenin spielt eine zentrale Rolle bei Zelladhäsion, Verbinden von Cadherinen und dem Zytoskelett. Diese Wirkungen werden durch seine differenzierende Wechselwirkung mit verschiedenen Molekülpartnern reguliert, einschließlich Zell-Zell-Adhärenzverbindungsmolekülen (AJ, adherens junction), Komponenten seines Abbaukomplexes und Transkriptionsfaktoren.
ββ-Catenin besteht aus drei Hauptdomänen: eine zentrale Armadillo-Repeat-Domäne und zwei N- bzw. C-terminale Enden. ββ-Catenin kann durch eine Serin-Threonin-Kinase wie GSK-3 phosphoryliert werden. Das phosphorylierte β-Catenin beeinflusst die Proteinassoziation von β-Catenin an E-Cadherin und α-Catenin, das in der Zelle vorkommt. Dieser Prozess kann durch die Dephosphorylierung von β-Cateinin umgekehrt werden.
Spezifität
Erkennt β-Catenin, Molekülmasse 92 kDa.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid (CGG-SYLDSGIHSGATTTAPSLSGK), das der Consensus-GSK3-Phosphorylierungsstelle von humanem β-Catenin (Aminosäuren 29–49) entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunpräzipitation:
5 μg einer früheren Charge immunpräzipitierten β-Catenin aus 500 μg A431-Membranfraktion-Lysat.
Immunzytochemie:
1-5 μg/ml einer früheren Charge erzeugten eine positive Immunfärbung für β-Catenin in Zell-Zell-Verbindungen von A431-Zellen, die mit 4 % Paraformaldehyd fixiert und mit 0,25 % Triton X-100 permeabilisiert wurden.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies β-Catenin in A431- und HUVEC-Zelllinien nach.
Verwenden Sie den Anti-β-Catenin-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in ICC, IP und WB validiert wurde, um β-Catenin nachzuweisen, auch als Catenin(Cadherin-assoziiertes Protein)-beta 1 (88 kDa) bekannt.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an A431-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,1–1 μg/ml dieser Charge wies β-Catenin in A431-Ganzzelllysat nach.
Zielbeschreibung
92 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2-8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Beta-catenin-induced melanoma growth requires the downstream target Microphthalmia-associated transcription factor.
Widlund, HR; Horstmann, MA; Price, ER; Cui, J; Lessnick, SL; Wu, M; He, X; Fisher, DE
The Journal of cell biology null
beta-Catenin/TCF/LEF regulate expression of the short form human Cripto-1.
Hamada, S; Watanabe, K; Hirota, M; Bianco, C; Strizzi, L; Mancino, M; Gonzales, M; Salomon, DS
Biochemical and biophysical research communications null
Fuz regulates craniofacial development through tissue specific responses to signaling factors.
Zhang, Z; Wlodarczyk, BJ; Niederreither, K; Venugopalan, S; Florez, S; Finnell, RH; Amendt, BA
Testing null
Differential trafficking of transforming growth factor-beta receptors and ligand in polarized epithelial cells.
Murphy, SJ; Dore, JJ; Edens, M; Coffey, RJ; Barnard, JA; Mitchell, H; Wilkes, M; Leof, EB
Molecular Biology of the Cell null
Adherens junction proteins in the hamster uterus: their contributions to the success of implantation.
Luan, L; Ding, T; Stinnett, A; Reese, J; Paria, BC
Biology of reproduction null