Merck
Alle Fotos(10)
Wichtige Dokumente
05-665
Sigma-Aldrich
Anti-aktives β-Catenin(Anti-ABC)-Antikörper, Klon 8E7
clone 8E7, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Anti-CTNNB, Anti-Anti-EVR7, Anti-Anti-MRD19, Anti-Anti-NEDSDV, Anti-Anti-armadillo
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8E7, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Allgemeine Beschreibung
Catenine sind Proteine, die in Komplexen mit Cadherin-Zelladhäsionsmolekülen von Tierzellen vorkommen. Die ersten zwei identifizierten Catenine sind als α-Catenin und β-Catenin bekannt. αβ-Catenin kann an β-Catenin und auch an Aktin binden. ββ-Catenin bindet an die zytoplasmatische Domäne mancher Cadherine.
Als β-Catenin sequenziert wurde, stellte es sich als Mitglied der Armadillo-Familie von Proteinen heraus. Diese Proteine weisen mehrere Kopien der sogenannten Armadillo-Repeat-Domäne auf, die für die Protein-Protein-Bindung spezialisiert ist. Eine Steigerung der β-Catenin-Produktion wurde bei Menschen mit Basalzellkarzinom festgestellt und führt zur Steigerung der Proliferation von verwandten Tumoren. Wenn β-Catenin nicht mit Cadherinen und α-Catenin assoziiert, kann es mit anderen Proteinen wie Catenin Beta Interacting Protein 1 (ICAT) und Adenomatous polyposis coli (APC) wechselwirken.
Neue Ergebnisse deuten darauf hin, dass β-Catenin eine wichtig Rolle in verschiedenen Aspekten der Leberbiologie spielt, einschließlich Leberentwicklung (sowohl embryonal als auch postnatal) und Leberregeneration nach einer teilweisen Hepatektomie. Durch HGF eingeleitete Hepatomegalie, Zonenbildung in der Leber und Pathogenese von Leberkrebs.
Spezifität
Das Antikörper-Epitop bleibt beim Zebrafisch zu 100 % erhalten.
Erkennt die aktive Form von β-Catenin, die an Ser37 oder Thr41 dephosphoryliert ist.
Immunogen
Epitop: Das Epitop entspricht den Aminosäureresten 36–44 (HSGATTTAP) von humanem β-Catenin.
Fusionsprotein, das den Resten 1–100 von humanem β-Catenin mit einem C-terminalen Histidin-Tag entspricht
Anwendung
Immunzytochemie: Dieser Antikörper wurde in Immunzytochemie verwendet und weist eine positive Färbung in Membran und Zytosol auf.
Dieser Antikörper zeigt laut einem unabhängigen Labor auch eine positive Immunfärbung für beta-Catenin in mit LiCl behandelten, in Methanol fixierten 293T-Zellen (Staal, Frank J. T., 2002).
Durchflusszytometrie: Dieser Antikörper wurde in Durchflusszytometrie in einer optimalen 1-μg/ml-Konzentration verwendet.
Immunhistochemie: Dieser Antikörper wurde in Immunhistochemie an einem Kolorektalkarzinomgewebe-Array in einer Verdünnung von 1:300 verwendet.
Dieser Antikörper weist laut einem unabhängigen Labor auch beta-Catenin in Mäuseembryoschnitten nach (Van Noort, M., 2002).
Anti-aktives β-Catenin(Anti-ABC)-Antikörper, Klon 8E7 ist ein gut charakterisierter monoklonaler Maus-Antikörper. Dieser häufig publizierte mAk ist auch als Anti-Catenin beta-1 bekannt, weist beta-Catenin leicht nach und wurde in FC, ICC, IHC, IHC(P) und WB validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von A431-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,2–2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen β-Catenin in RIPA-Lysaten von A431-Zellen nach.
Zielbeschreibung
92 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1k in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 15 mmol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Wnt10b activates the wnt, notch, and NF?B pathways in u2os osteosarcoma cells.
Modder UI, Oursler MJ, Khosla S, Monroe DG
Journal of Cellular Biochemistry null
Atypical molecular profile for joint development in the avian costal joint.
Winslow, BB; Burke, AC
Developmental Dynamics null
Wnt signaling and phosphorylation status of beta-catenin: importance of the correct antibody tools.
van Noort, M; Weerkamp, F; Clevers, HC; Staal, FJ
Blood null
Canonical Wnt signaling is critical to estrogen-mediated uterine growth
Hou, Xiaonan, et al
Molecular Endocrinology, 18, 3035-3049 (2004)
Loss of hepatocyte-nuclear-factor-1alpha impacts on adult mouse intestinal epithelial cell growth and cell lineages differentiation.
Lussier, CR; Brial, F; Roy, SA; Langlois, MJ; Verdu, EF; Rivard, N; Perreault, N; Boudreau, F
Testing null