Wichtige Dokumente
05-829-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-α-Tubulin-Antikörper, Klon DM1A, Alexa Fluor 647 Konjugat
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR 647
Synonym(e):
Tubulin alpha-1 chain, α-Tubulin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 647
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DM1A, monoclonal
Speziesreaktivität
guinea pig, rat, porcine, human, gerbil, mouse, bovine, avian
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBA1A(7846)
Allgemeine Beschreibung
Die Tubulin-alpha-1-Kette (UniProt P02552) wird in Gallus gallus (Huhn) vom TUBA1C-Gen (auch als TUBA1 bekannt) (Gen-ID 429035) kodiert. Mikrotubuli sind Zytoskelettfragmente, die aus alpha-/beta-Tubulin-Heterodimeren bestehen, die sich selbst Kopf-nach-Schwanz anordnen, um Protofilamente zu bilden, und seitlich anordnen, um ein hohles Rohr zu bilden. Verschiedene posttranslationale Modifikationen, einschließlich Acetylierung, Polyglutamylierung, Polyglykylierung, Detyrosinierung, Phosphorylierung und Palmitoylierung, können die Polymerisationseigenschaften von Tubulinen und/oder deren Wechselwirkungen mit Mikrotubulus-assoziierten Proteinen (MAP) und Motorproteinen regulieren.
Spezifität
Klon DM1A erkennt α-Tubulin, Molekülmasse 50–60 kDa. Das Epitop, das von Klon DM1A erkannt wird, wurde auf den C-terminalen 25 Aminosäuren lokalisiert.
Immunogen
Aufgereinigtes Hühnerhirn-α-Tubulin. Das Epitop, das von diesem Antikörper erkannt wird, wurde auf den C-terminalen 25 Aminosäuren (AALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEGEE) lokalisiert.
Epitop: C-terminale 25 Aminosäuren.
Anwendung
Der Anti-α-Tubulin-Antikörper Klon DM1A, Alexa Fluor 647 Konjugat, ist ein Antikörper gegen α-Tubulin zur Verwendung in der Immunzytochemie.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies α-Tubulin in NIH/3T3-Zellen nach.
Der nichtkonjugierte Antikörper (Katalognr. 05-829) eignet sich auch für Immunzytochemie, Immunfluoreszenz und Western Blot.
Qualität
Mittels Immunzytochemie in A431-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies α-Tubulin in A431-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~ 50 kDa gemessen.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1-Antikörperkonjugat in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brandon Weissbourd et al.
Cell, 184(24), 5854-5868 (2021-11-26)
Jellyfish are radially symmetric organisms without a brain that arose more than 500 million years ago. They achieve organismal behaviors through coordinated interactions between autonomously functioning body parts. Jellyfish neurons have been studied electrophysiologically, but not at the systems level.
Farah Haque et al.
Nature cell biology, 24(7), 1088-1098 (2022-06-21)
A long-established strategy for transcription regulation is the tethering of transcription factors to cellular membranes. By contrast, the principal effectors of Hedgehog signalling, the GLI transcription factors, are regulated by microtubules in the primary cilium and the cytoplasm. How GLI
David J Schodt et al.
Biomedical optics express, 14(1), 429-440 (2023-01-27)
We describe a dedicated microscope for automated sequential localization microscopy which we term Sequential Super-resolution Microscope (SeqSRM). This microscope automates precise stage stabilization on the order of 5-10 nanometers and data acquisition of all user-selected cells on a coverslip, limiting
Luqman O Awoniyi et al.
Journal of cell science, 136(15) (2023-07-07)
Successful B cell activation, which is critical for high-affinity antibody production, is controlled by the B cell antigen receptor (BCR). However, we still lack a comprehensive protein-level view of the very dynamic multi-branched cellular events triggered by antigen binding. Here