Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
05-829
Sigma-Aldrich
Anti-α-Tubulin-Antikörper, Klon DM1A
clone DM1A, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
DM1A, monoclonal
Speziesreaktivität
avian, pig, rat, bovine, mouse, human, guinea pig
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBA1A(7846)
Allgemeine Beschreibung
Mikrotubuli sind an einer Reihe von Zellaktivitäten beteiligt, die von Mitose und Transportereignissen bis zu Zellbewegung und Erhaltung der Zellform reichen. Tubulin selbst ist ein globuläres Protein, das aus zwei Polypeptiden (alpha- und beta-Tubulin) besteht. Alpha- und beta-Tubulin-Dimere werden zu 13 Protofilamenten angeordnet, die einen Mikrotubulus mit einem Durchmesser von 22 nm bilden. Tyrosinligase fügt ein C-terminales Tyrosin zu dem monomeren alpha-Tubulin hinzu. Angeordnete Mikrotubuli können durch eine zytoskelettassoziierte Carboxypeptidase wieder detyrosiniert werden. Detyrosiniertes alpha-Tubulin wird Glu-Tubulin genannt. Eine weitere posttranslationale Modifikation von detyrosiniertem alpha-Tubulin ist eine C-terminale Polyglutamylierung, die für Mikrotubuli in Neuronenzellen und der mitotischen Spindel charakteristisch ist.
Spezifität
Erkennt α-Tubulin, Klon DM1A, Molekülmasse 50–60 kDa. Das von diesem Antikörper erkannte Epitop wurde auf den Aminosäuren 426–450 lokalisiert.
Immunogen
Aufgereinigtes α-Tubulin aus dem humanen Hirn. Das von diesem Antikörper erkannte Epitop wurde auf den Aminosäuren 426–450 (AALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEGEE). lokalisiert.
Epitop: A.S. 426-450
Anwendung
Der Anti-α-Tubulin-Antikörper Klon DM1A ist ein Antikörper gegen α-Tubulin zur Verwendung in IC, IF und WB.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunfluoreszenz:
(Breitling, F., 1986)
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an nichtstimulierten A431-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,1–1 µg/ml dieser Charge wies α-Tubulin in RIPA-Lysaten aus A431-, L6-Zellen und ganzem Hirngewebe von Ratten nach.
Zielbeschreibung
50-60 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1117
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid und 30% Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperaturen unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G protein binding and G protein activation by nucleotide transfer involve distinct domains on tubulin: regulation of signal transduction by cytoskeletal elements.
Roychowdhury, S, et al.
Biochemistry, 32, 4955-4961 (1993)
MicroRNA-7 inhibits multiple oncogenic pathways to suppress HER2?16 mediated breast tumorigenesis and reverse trastuzumab resistance.
Huynh, FC; Jones, FE
Testing null
H3 relaxin demonstrates antifibrotic properties via the RXFP1 receptor.
Hossain MA, Man BC, Zhao C, Xu Q, Du XJ, Wade JD, Samuel CS
Biochemistry null
Diana M Cittelly et al.
Carcinogenesis, 31(12), 2049-2057 (2010-09-30)
Tamoxifen is the most commonly prescribed therapy for patients with estrogen receptor (ER)α-positive breast tumors. Tumor resistance to tamoxifen remains a serious clinical problem especially in patients with tumors that also overexpress human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Current
Reactivation of epigenetically silenced HER4/ERBB4 results in apoptosis of breast tumor cells.
Das, PM; Thor, AD; Edgerton, SM; Barry, SK; Chen, DF; Jones, FE
Oncogene null