Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
05-1231
Sigma-Aldrich
Anti-Progerin-Antikörper, Klon 13A4
clone 13A4, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
LMNA, CMD1A, LMNC, LMN1, LDP1, LFP, FPLD, FPL, EMD2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13A4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMNA(4000)
Allgemeine Beschreibung
Der zuvor zugewiesene Protein-Identifikator Q6UYC3 wurde mit P02545 zusammengefasst. Die vollständigen Details finden Sie in der UniProt-Datenbank.
Progerin ist eine verkürzte Version des Lamin-A-Proteins, das an Progerie beteiligt ist. Progerin wird am häufigsten durch eine Mutation (C1824T) des Lamin-A-Gens LMNA erzeugt. Diese Mutation aktiviert eine kryptische Spleißstelle und erzeugt eine Form von Lamin A mit einem Verlust von 50 Aminosäuren. Lamin A besteht aus einer Hauptstrukturkomponente, der Lamina, einem Gerüst aus Proteinen, das in der Kernmembran einer Zelle vorkommt. Progerin ist nicht richtig in die Lamina integriert, wodurch die Gerüststruktur gestört wird, was wiederum zu signifikanten Verformungen des Zellkerns führt, was durch eine lobuläre Form charakterisiert ist. Forschende zeigten, dass Progerin Gene aktiviert, welche die Stammzellendifferenzierung über den Notch-Signalweg regulieren. Progerin, das mit normaler Alterung in Verbindung gebracht wird, wird von gesunden Individuen durch eine sporadische Nutzung der kryptischen Spleißstelle erzeugt.
Spezifität
Andere Spezies wurden nicht geprüft.
Erkennt humanes Progerin, Molekülmasse ~70 kDa Erkennt weder Lamin A noch Lamin C
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 604–611 von Progerin (Lamin A/C) entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Progerin-Antikörper, Klon 13A4 ist zur Verwendung in WB, IC, ELISA, IP für den Nachweis von Progerin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an HeLa-Zellen beurteilt, die das N-terminal Flag-markierte humane Progerin exprimieren.
Zielbeschreibung
70 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin. Zu 1 mg/ml in 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid bereitgestellt.
Lagerung und Haltbarkeit
Ab dem Empfangsdatum 1 Jahr lang bei 2–8 °C stabil.
Für eine maximale Rückgewinnung des Produkts das Fläschchen vor dem Entfernen des Deckels zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zellen, die humanes Progerin exprimieren
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manuela Loi et al.
Oncotarget, 7(13), 15662-15677 (2015-12-25)
Chromatin disorganization is one of the major alterations linked to prelamin A processing impairment. In this study we demonstrate that BAF is necessary to modulate prelamin A effects on chromatin structure. We show that when prelamin A and BAF cannot
Anahita Mojiri et al.
European heart journal, 42(42), 4352-4369 (2021-08-15)
Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) is an accelerated ageing syndrome associated with premature vascular disease and death due to heart attack and stroke. In HGPS a mutation in lamin A (progerin) alters nuclear morphology and gene expression. Current therapy increases the
Asao Noda et al.
Genes and environment : the official journal of the Japanese Environmental Mutagen Society, 37, 13-13 (2015-01-01)
Progerin, the protein responsible for the Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS), is a partially deleted form of nuclear lamin A, and its expression has been suggested as a cause for dysfunctional nuclear membrane and premature senescence. To examine the role of
Seul-Ki Park et al.
Experimental dermatology, 26(10), 889-895 (2017-02-14)
Metformin is a popular antidiabetic biguanide, which has been considered as a candidate drug for cancer treatment and ageing prevention. Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) is a devastating disease characterized by premature ageing and severe age-associated complications leading to death. The
Mzwanele Ngubo et al.
Aging cell, 23(7), e14150-e14150 (2024-04-05)
Hutchinson-Gilford Progeria syndrome (HGPS) is a lethal premature aging disorder caused by a de novo heterozygous mutation that leads to the accumulation of a splicing isoform of Lamin A termed progerin. Progerin expression deregulates the organization of the nuclear lamina